Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Oxovalérate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.18492.0010EA 60.3 EUR InStock
8.18492.0010 8.18492.9999
3-Oxovalérate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Oxovalérate de méthyle


Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011705
Numéro CAS: 30414-53-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 73 - 75 °C (20 hPa)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 3-Oxopentanoic acid methyl ester
Hill Formula C6H10O3
Chemical Formula CH3CH2COCH2COOCH3


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité