4-Tritylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10550.06 A10550.14
A10550.06EA 39.4 EUR InStock
A10550.06 A10550.14
4-Tritylaniline ≥97%
4-Tritylaniline
Purity: 97% CAS No.: 22948-06-7 Molecular Formula: C25H21N Formula Weight: 335.45 Melting Point: 256-260° Beilstein Reference: 2750328
Formule: C₂₅H₂₁N
Point de fusion: 256…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007898
Numéro CAS: 22948-06-7
EINECS: 245-346-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité