1,4-Diéthylpipérazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24743.09 B24743.18 B24743.30
B24743.09EA 53.5 EUR InStock
B24743.09 B24743.18 B24743.30
1,4-Diéthylpipérazine ≥98%
1,4-Diéthylpipérazine
Purity: 98% CAS No.: 6483-50-7 Molecular Formula: C8H18N2 Formula Weight: 142.24 MDL No.: MFCD00126900
Formule: C₈H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126900
Numéro CAS: 6483-50-7
EINECS: 229-341-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité