Diméthoxy(diisobutyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Diisobutyldimethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14720.0025 8.14720.0100
8.14720.0025EA 65.7 EUR InStock
8.14720.0025 8.14720.0100
Diméthoxy(diisobutyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diméthoxy(diisobutyl)silane
Formule: C₁₀H₂₄O₂Si
MW: 204,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236510
Numéro CAS: 17980-32-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 13.4 mg/l (25 °C) Hydrolysis
Molar Mass 204.38 g/mol
Boiling Point 188 °C (1025 hPa)
Vapor Pressure 0.75 hPa (25 °C)
Flash Point 62 °C
Density 0.863 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité