Diméthoxy(diisopropyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14719.0025EA 154 EUR InStock
8.14719.0025 8.14719.9999
Diméthoxy(diisopropyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diméthoxy(diisopropyl)silane
Formule: C₈H₂₀O₂Si
MW: 176,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239343
Numéro CAS: 18230-61-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 176.33 g/mol
Boiling Point 164 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.14 hPa (20 °C)
Flash Point 44 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité