Sodium hydroxyde 8% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05197.5020 05197.6020 05197.4000 03137.4000 05197.3000
KRAF05197.5020EA 124 EUR InStock
KRAF05197.5020 KRAF05197.6020 KRAF05197.4000 KRAF03137.4000 KRAF05197.3000
Sodium hydroxyde 8% en solution aqueuse, très pur
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité