Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium chlorure 0.0179 mol/l (1/56 mol/l; 1/28 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2

03122.1000 03122.2000 03122.3000 03122.4000
KRAF03122.1000EA 0 EUR InStock
KRAF03122.1000 KRAF03122.2000 KRAF03122.3000 KRAF03122.4000
Calcium chlorure 0.0179 mol/l (1/56 mol/l; 1/28 N) en solution aqueuse
Calcium chlorure


Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité