Calcium chlorure 0.2 mol/l (0.4 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
03125.1000 03125.2000 03125.3000 03125.4000
KRAF03125.1000EA 0 EUR InStock
KRAF03125.1000 KRAF03125.2000 KRAF03125.3000 KRAF03125.4000
Calcium chlorure 0.2 mol/l (0.4 N) en solution aqueuse
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité