Carbonate de 1-chloroéthyle et d'éthyle pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.10847.0100EA 0 EUR InStock
8.10847.0100
Carbonate de 1-chloroéthyle et d'éthyle pour la synthèse
Carbonate de 1-chloroéthyle et d'éthyle
Formule: C₅H₉ClO₃
MW: 152,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040523
Numéro CAS: 50893-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité