4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalérate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 3-oxo-4,4,5,5,5-pentafluoropentanoate
002401-1G 002401-5G
FLUO002401-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002401-1G FLUO002401-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalérate d'éthyle
4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalérate d'éthyle
Formule: C₇H₇F₅O₃
MW: 234,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013569
Numéro CAS: 663-35-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité