Acide 2,2-difluoropropionique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26030.03EA 312 EUR InStock
H26030.03
Acide 2,2-difluoropropionique ≥97%
Acide 2,2-difluoropropionique
Formule: C₃H₄F₂O₂
MW: 110,06 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C
Point de fusion: 36…44 °C
Point d'éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093764
Numéro CAS: 373-96-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité