1-(Benzyl)pyrrolidine-2-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
154120250 154121000
ACRO154120250EA 26.4 EUR InStock
ACRO154120250 ACRO154121000
1-(Benzyl)pyrrolidine-2-one 97%
1-(Benzyl)pyrrolidine-2-one
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003195
Numéro CAS: 5291-77-0
EINECS: 226-131-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité