1-Bromo-4-phenylbutane
008935-1G 008935-5G
FLUO008935-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008935-1G FLUO008935-5G
1-Bromo-4-phenylbutane
1-Bromo-4-phenylbutane
Formule: C₁₀H₁₃Br
Numéro MDL: MFCD00154988
Numéro CAS: 13633-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité