1-Cyclohexylpropane-1-one ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20409.06 B20409.14
B20409.06EA 216 EUR InStock
B20409.06 B20409.14
1-Cyclohexylpropane-1-one ≥99%
1-Cyclohexylpropane-1-one
Purity: 99% CAS No.: 1123-86-0 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.23 MDL No.: MFCD00060814
Formule: C₉H₁₆O
Densité: 0.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060814
Numéro CAS: 1123-86-0
EINECS: 214-380-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité