(±)-2,3-Dibromopropionate d'éthyle
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20418.0100EA 65.1 EUR InStock
8.20418.9999 8.20418.0100
(±)-2,3-Dibromopropionate d'éthyle
(±)-2,3-Dibromopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₈Br₂O₂
MW: 259,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000212
Numéro CAS: 3674-13-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 259.92 g/mol
Boiling Point 211 - 214 °C (992 hPa)
Flash Point 91 °C
Refractive Index 1.4986 (20 °C, 589 nm)
Density 1.79 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité