(±)-2-Bromopropionate d'éthyle
Synonyms: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
006095-500G 006095-2.5KG
FLUO006095-500GEA 0 EUR InStock
FLUO006095-500G FLUO006095-2.5KG
(±)-2-Bromopropionate d'éthyle
(±)-2-Bromopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000144
Numéro CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Il n'y a actuellement aucun produit disponible pour votre organisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité