1,3-Époxypropane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14452.14EA 337 EUR InStock
A14452.14 A14452.06 A14452.22
1,3-Époxypropane ≥97%
1,3-Époxypropane
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 49…50 °C
Point de fusion: –97 °C
Densité: 0,891
Point d'éclair: –28 °C (–18 °F)
Numéro MDL: MFCD00005167
Numéro CAS: 503-30-0
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité