3-Azetidinecarboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Azetanecarboxylic acid, Azetidine-3-carboxylic acid
H52294.03 H52294.06
H52294.03EA 135 EUR InStock
H52294.03 H52294.06
3-Azetidinecarboxylic acid ≥98%
3-Azetidinecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 36476-78-5 Molecular Formula: C4H7NO2 Formula Weight: 101.11 Melting Point: ca 250° dec. MDL No.: MFCD00191763
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Point de fusion: ∼ 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191763
Numéro CAS: 36476-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité