Chlorure de 3-cyclopropylpropionyle
Synonyms: 3-Cyclopropylpropanoic acid
011665-5G 011665-1G
FLUO011665-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011665-5G FLUO011665-1G
Chlorure de 3-cyclopropylpropionyle
Chlorure de 3-cyclopropylpropionyle
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179408
Numéro CAS: 5618-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité