3,4-(Methylenedioxy)phénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO132690050EA 26.8 EUR InStock
ACRO132690050 ACRO132691000 ACRO132690250
3,4-(Methylenedioxy)phénol 98%
3,4-(Methylenedioxy)phénol
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005827
Numéro CAS: 533-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 65 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +80.0° to +90.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, water, after 5 hours)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité