3,4-(Methylenedioxy)phénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
A10453.09 A10453.18 A10453.30
A10453.09EA 42.6 EUR InStock
A10453.09 A10453.18 A10453.30
3,4-(Methylenedioxy)phénol ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phénol
Purity: 98% CAS No.: 533-31-3 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 61-65° Boiling Point: 113-116°/2mm Beilstein Reference: 127405 MDL No.: MFCD00005827
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 113…116 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 61…65 °C
Numéro MDL: MFCD00005827
Numéro CAS: 533-31-3
EINECS: 208-561-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité