Hydroxylamine 50% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14441.0100 8.14441.0500
8.14441.0100EA 35.1 EUR InStock
8.14441.0100 8.14441.0500
Hydroxylamine 50% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hydroxylamine
Formule: H₃NO
MW: 33,03 g/mol
Densité: 1.12 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044522
Numéro CAS: 7803-49-8
EINECS: 232-259-2
ONU: 3266
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.120 - 1.123
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Viscosity kinematic 1.435 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité