6-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32425.03 H32425.06
H32425.03EA 70 EUR InStock
H32425.03 H32425.06
6-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole ≥97%
6-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 2941-72-2 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 109°(228°F)
Formule: C₉H₉NOS
Densité: 1.204
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005795
Numéro CAS: 2941-72-2
EINECS: 220-931-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité