(±)-Chlorure de 2-bromopropionyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23662.09 B23662.18
B23662.09EA 73 EUR InStock
B23662.09 B23662.18
(±)-Chlorure de 2-bromopropionyle ≥98%
(±)-Chlorure de 2-bromopropionyle
Purity: 98% CAS No.: 7148-74-5 Molecular Formula: CH3CHBrCOCl Formula Weight: 171.43 Flash Point: 51°(125°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 131-133° Beilstein Reference: 773800 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000711
Formule: C₃H₄BrClO
MW: 171,42 g/mol
Point d'ébullition: 131…133 °C
Densité: 1.700
Point d'éclair: 51 °C (125 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000711
Numéro CAS: 7148-74-5
EINECS: 230-466-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité