(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2,3-dichloropropanoate
B21993.14 B21993.22 B21993.36
B21993.14EA 39.8 EUR InStock
B21993.14 B21993.22 B21993.36
(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle ≥98%
(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 3674-09-7 Molecular Formula: C4H6Cl2O2 Formula Weight: 157.00 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 91-92°/50mm Beilstein Reference: 1701891 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000944
Formule: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 157 g/mol
Point d'ébullition: 91…92 °C (50 mmHg)
Densité: 1.326
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000944
Numéro CAS: 3674-09-7
EINECS: 222-940-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité