Dichlorure d'oxalyle 2.0 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
369181000 369188000
369181000.EA 51.4 EUR InStock
369181000. 369188000.
Dichlorure d'oxalyle 2.0 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Dichlorure d'oxalyle
Formule: C₂Cl₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000704
Numéro CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 1.9 to 2.1 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité