Lithium aluminium hydrure 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tétrahydruroaluminate de lithiumHydrure d'aluminium-lithium
199498000.EA 238 EUR InStock
199498000. 199491000.
Lithium aluminium hydrure 1 M dans le THF, AcroSeal®
Lithium aluminium hydrure
Formule: H₄AlLi
MW: 37,95 g/mol
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011075
Numéro CAS: 16853-85-3
ONU: 1411
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité