Acide (S)-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0067.04EA 986 EUR InStock
PROOMM0067.04
Acide (S)-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique
Acide (S)-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique
Formule: C₆H₁₀O₃S
MW: 162,21 g/mol
Numéro CAS: 76497-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité