Carbazate de tert-butyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
A12383.14 A12383.22 A12383.36
A12383.14EA 76.2 EUR InStock
A12383.14 A12383.22 A12383.36
Carbazate de tert-butyle ≥98%
Carbazate de tert-butyle
Purity: 98+% CAS No.: 870-46-2 Molecular Formula: C5H12N2O2 Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 91°(195°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 63-65°/0.1mm Beilstein Reference: 1756967 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007593
Formule: C₅H₁₂N₂O₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Numéro MDL: MFCD00007593
Numéro CAS: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité