Carbazate d'éthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO118201000EA 85.8 EUR InStock
ACRO118201000 ACRO118205000 ACRO118200250
Carbazate d'éthyle 97%
Carbazate d'éthyle
Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007595
Numéro CAS: 4114-31-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white (May have a pink hue) Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité