Carbazate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
166141000 166145000 166140025
ACRO166141000EA 51.4 EUR InStock
ACRO166141000 ACRO166145000 ACRO166140025
Carbazate de méthyle 97%
Carbazate de méthyle
Formule: C₂H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 108 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 68…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007594
Numéro CAS: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink Crystalline powder or crystals or platelets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité