Carbazate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14548.0E A14548.22
A14548.0EEA 641 EUR InStock
A14548.0E A14548.22
Carbazate de méthyle ≥98%
Carbazate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 6294-89-9 Molecular Formula: C2H6N2O2 Formula Weight: 90.08 Odour: Weak Melting Point: 70-73° Beilstein Reference: 1679395 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007594
Formule: C₂H₆N₂O₂
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007594
Numéro CAS: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité