Acétate de formamidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11158.22 A11158.36
A11158.22EA 57.9 EUR InStock
A11158.22 A11158.36
Acétate de formamidine ≥99%
Acétate de formamidine
Purity: 99% CAS No.: 3473-63-0 Molecular Formula: C3H8N2O2 Formula Weight: 104.11 pH: 8 Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 3563488 MDL No.: MFCD00012866
Formule: C₃H₈N₂O₂
Point de fusion: ∼ 158 °C (dec.)
Densité: 1.124
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012866
Numéro CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité