Thioacétate de potassium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
221300250 221301000 221305000
ACRO221300250EA 82.5 EUR InStock
ACRO221300250 ACRO221301000 ACRO221305000
Thioacétate de potassium 98%
Thioacétate de potassium
Formule: C₂H₃KOS
Point de fusion: 173…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00137704
Numéro CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
pH ≤11 (10 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité