Thioacétate de potassium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05405.14 L05405.22
L05405.14EA 61.8 EUR InStock
L05405.14 L05405.22
Thioacétate de potassium ≥98%
Thioacétate de potassium
Purity: 98% CAS No.: 10387-40-3 Molecular Formula: C2H3KOS Formula Weight: 114.21 Odour: Stench Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 3595448 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00083065
Formule: C₂H₃KOS
Point de fusion: ∼ 240 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137704
Numéro CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité