Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14996.1000EA 199 EUR InStock
8.14996.1000 8.14996.0250
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique
Formule: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004199
Numéro CAS: 4767-03-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Flash Point 150 °C
pH 2.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité