Carbazate de benzyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13005.22EA 555 EUR InStock
A13005.22 A13005.14 A13005.06
Carbazate de benzyle ≥98%
Carbazate de benzyle
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041890
Numéro CAS: 5331-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité