Acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13755.06 A13755.14
A13755.06EA 29.5 EUR InStock
A13755.06 A13755.14
Acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique ≥97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 366-77-8 Molecular Formula: C10H9FO3 Formula Weight: 196.18 Odour: Odourless Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 958145 MDL No.: MFCD00002793
Formule: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,18 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002793
Numéro CAS: 366-77-8
EINECS: 206-679-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité