4-Aminoazobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10167500EA 74.4 EUR InStock
EHERC10167500
4-Aminoazobenzène
4-Aminoazobenzène
Formule: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007854
Numéro CAS: 60-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité