4-Aminoazobenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
46130-250MG-REA 44 EUR InStock
46130-250MG-R
4-Aminoazobenzène, Supelco®
4-Aminoazobenzène
Formule: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007854
Numéro CAS: 60-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité