N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10651900EA 78.2 EUR InStock
EHERC10651900
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia
Formule: C₁₇H₂₂N₂
MW: 254,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008317
Numéro CAS: 101-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité