o-Phénylenediacétonitrile 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Phenylenediacetonitrile, 1,2-Bis(cyanomethyl)-benzene
130520100 130520500
ACRO130520100EA 22.6 EUR InStock
ACRO130520100 ACRO130520500
o-Phénylenediacétonitrile 99+%
o-Phénylenediacétonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001905
Numéro CAS: 613-73-0
EINECS: 210-351-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals (May contain yellow to orange chunks)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité