o-Phénylenediacétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Phenylenediacetonitrile, 1,2-Bis(cyanomethyl)-benzene
A13142.06 A13142.14 A13142.18
A13142.06EA 31.6 EUR InStock
A13142.06 A13142.14 A13142.18
o-Phénylenediacétonitrile ≥98%
o-Phénylenediacétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 613-73-0 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 510075 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001905
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001905
Numéro CAS: 613-73-0
EINECS: 210-351-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité