p-Phénylenediacétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13464.06 L13464.14
L13464.06EA 40.7 EUR InStock
L13464.06 L13464.14
p-Phénylenediacétonitrile ≥97%
p-Phénylenediacétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 622-75-3 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 1866157 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001923
Formule: C₁₀H₈N₂
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001923
Numéro CAS: 622-75-3
EINECS: 210-751-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité