Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
402470010 402470050
ACRO402470010EA 232 EUR InStock
ACRO402470010 ACRO402470050
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle) 95%
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle)
Formule: C₁₆H₃₅O₄P
MW: 322,43 g/mol
Point d'ébullition: 48 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009492
Numéro CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
ONU: 1902
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité