Acridine-D9 (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM-849-0.1EA 773 EUR InStock
PROOCILDLM-849-0.1 CAMBDLM-849-0.1 PROOCILDLM-849-0.5
Acridine-D9 (98% D)
Acridine-D9
Formule: C₁₃D₉N
MW: 188,15 g/mol
Numéro CAS: 34749-75-2
ONU: 2713
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité