Chlorure de sulfuryle 1.0 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
378151000 378158000
378151000.EA 58.7 EUR InStock
378151000. 378158000.
Chlorure de sulfuryle 1.0 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Chlorure de sulfuryle
Formule: Cl₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011451
Numéro CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité