9-Aminoacridine chlorhydrate monohydraté ≥97.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01112.0025 8.01112.0100 8.01112.0002
8.01112.0025EA 125 EUR InStock
8.01112.0025 8.01112.0100 8.01112.0002
9-Aminoacridine chlorhydrate monohydraté ≥97.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
9-Aminoacridine chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
MW: 248,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150071
Numéro CAS: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
CAS 52417-22-8
Hill Formula C₁₃H₁₁ClN₂ * H₂O
Chemical formula C₁₃H₁₀N₂ *HCl* H₂O
Molar Mass 248.71 g/mol
Melting Point 240 - 244 °C
Solubility 3.3 g/l
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance) ≥ 97,0 %(m)
Loss on drying 6,0 - 8,0 %(m)
Identity (IR) conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité