Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Aminoacridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.18362.0010EA 63.3 EUR InStock
8.18362.9999 8.18362.0010
9-Aminoacridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
9-Aminoacridine


Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037839
Numéro CAS: 90-45-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 231 - 234 °C
Molar Mass 194.23 g/mol


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité