Acridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01657.06 L01657.14
L01657.06EA 40.2 EUR InStock
L01657.06 L01657.14
Acridine ≥97%
Acridine
Purity: 98+% CAS No.: 260-94-6 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Melting Point: 107-111° Boiling Point: 346° Merck Reference: 14,122 UN No.: 2713 MDL No.: MFCD00005025
Formule: C₁₃H₉N
Point d'ébullition: 346 °C
Point de fusion: 107…111 °C
Densité: 1.005
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005025
Numéro CAS: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
ONU: 2713
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,122
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité